Learn More
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10665822
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
80-73-9
C5H10N2O
114.15
MFCD00003188
CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N
1,3-dimethyl-2-imidazolidinone, n,n'-dimethylethyleneurea, dimethyl imidazolidinone, n,n'-dimethylimidazolidinone, 1,3-dimethylimidazolidone, rhonite 1, dmeu, karbomos tsem, 2-imidazolidinone, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylethyleneurea
6661
1,3-dimethylimidazolidin-2-one
CN1CCN(C)C1=O
80-73-9
C5H10N2O
114.15
MFCD00003188
CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N
1,3-dimethyl-2-imidazolidinone, n,n'-dimethylethyleneurea, dimethyl imidazolidinone, n,n'-dimethylimidazolidinone, 1,3-dimethylimidazolidone, rhonite 1, dmeu, karbomos tsem, 2-imidazolidinone, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylethyleneurea
6661
1,3-dimethylimidazolidin-2-one
CN1CCN(C)C1=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 8.2°C
Densità 1.0500g/mL
Punti di ebollizione 225.5°C
Punto d'infiammabilità 93°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.4710 to 1.4730
Quantità 1 kg
Fieser 11,202; 15,145
Indice di Merck 15, 3273
Gravità specifica 1.05
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, ether,, methylene chloride, dmf, acetone, ketone and, chloroform
Viscosità 1.944 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 114.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.