Learn More
Thermo Scientific™ Cartridges for Multidrop™ Pico 1 & Pico 8 Digital Dispensers
The Dispensehead cartidges allow dispensing of one to eight fluids per cassette, from 11 picoliters to 10 microliters of small molecules and biomolecules in DMSO or aqueous solution
116.00€ - 1426.00€
Specifica
Product Type | Digital Dispenser Cartridge |
---|---|
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Da utilizzare con (applicazione) | Drug combination studies, Biochemical assays, Cell-based assays, DMPK, Secondary screening, Synthetic chemistry, assay development, qPCR, Enzyme profiling, Antibody therapies, SAR, and Spotting |
Interfaccia | USB |
Tipo di piastra | 12, 24, 48, 96, 384, 1536 well plate, Plate height: 6-47 mm |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17961961
|
Thermo Scientific™
LTR0001 |
1-ch 20μL Cartridges for Multidrop Pico 1 |
1285.00€
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 26-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17971961
|
Thermo Scientific™
LTR0002 |
1-ch 200μL Cartridges for Multidrop Pico 1 |
1361.00€
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 26-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17991961
|
Thermo Scientific™
LTR0003 |
4-ch 200 μL Cartridges for Multidrop Pico 8 |
1426.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 26-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16643853
|
Thermo Scientific™
LTR0003 |
4-ch 200 μL Cartridges for Multidrop Pico 8 |
116.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16653853
|
Thermo Scientific™
LTR0004 |
8-ch 20 μL Cartridges for Multidrop Pico 8 |
116.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17981961
|
Thermo Scientific™
LTR0004 |
8-ch 20 μL Cartridges for Multidrop Pico 8 |
1426.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 26-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Great choice for dispensing picoliter to microliter volumes for one to eight different types of fluid across an entire plate or just part of a plate.
- Cost Saving through assay miniaturization
- Improved efficiency and sample integrity
- Powerful, flexible, and easy to use software
Specifica
Digital Dispenser Cartridge | |
Drug combination studies, Biochemical assays, Cell-based assays, DMPK, Secondary screening, Synthetic chemistry, assay development, qPCR, Enzyme profiling, Antibody therapies, SAR, and Spotting | |
12, 24, 48, 96, 384, 1536 well plate, Plate height: 6-47 mm | |
11 pL to 10 μL in seconds | |
100/240 V |
Not Autoclavable | |
USB | |
≤ 8% | |
100 to 240V 50/60Hz | |
50/60 Hz |