Learn More
1-Methyl-1H-pyrazol-3-amine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
5 g
25 g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Materiale o nome chimico | 1-Methyl-1H-pyrazol-3-amine |
Punti di ebollizione | 93.0°C to 94.0°C (0.5 mmHg) |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 96% min. (GC) |
Quantità | 5 g |
Peso formulazione | 97.12 |
Percent Purity | 97% |
Safety and Handling
Product Identifier
- 1-Methyl-1H-pyrazol-3-amine
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.