Learn More
1-Octanol, 99%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10254720
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Glass bottle
Metal Drum
111-87-5
C8H18O
130.23
MFCD00002988
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol
957
CHEBI:16188
octan-1-ol
CCCCCCCCO
111-87-5
C8H18O
130.23
MFCD00002988
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol
957
CHEBI:16188
octan-1-ol
CCCCCCCCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 1-Octanol
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -16.0°C
Colore Colorless
Densità 0.8240g/mL
Punti di ebollizione 195.0°C
Punto d'infiammabilità 81°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3(CH2)7OH
Indice di rifrazione 1.4280 to 1.4310
Quantità 1 L
Beilstein 01, 418
Indice di Merck 15, 6840
Gravità specifica 0.824
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform,ether,and mineral oil,soluble in propylene glycol,insoluble in glycerol
Viscosità 9 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 130.23
Percent Purity 99%
Grado Pure
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Octanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.