Learn More
Microspec™ 1 Roll Autoclave Tape
Autoclavable tape roll
4.10€ - 5.55€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Temperatura (sistema metrico) | 121°C |
Quantità | 1 |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16695482
|
Microspec™
X2 |
25 mm x 52 m |
5.55€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16605492
|
Microspec™
X3 |
19 mm x 51 m |
4.85€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16615492
|
Microspec™
X4 |
12 mm x 50 m |
4.10€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Autoclavable
- Different sizes available
Specifica
Autoclavable | |
121°C | |
1 |