Learn More
Wheaton™ 10 mL Urine Tube with Printed Label
Sterile container offering sample security and user safety with excellent leak free performance.
226.00€ - 254.00€
Specifica
Tipo di chiusura | Screw Cap |
---|---|
Monouso | Single-use |
Materiale | Polystyrene |
Sterilità | Sterile |
Forma del fondo | Round |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16474959
|
Wheaton™
327220 |
Label, Collection Cup |
226.00€
pezzi 450 |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16404969
|
Wheaton™
327230 |
Label, Collection Cup, Boric Acid |
254.00€
pezzi 450 |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Wide container range to suit most user needs
- With collection cup
Specifica
Screw Cap | |
Polystyrene | |
Round | |
16 mm | |
100 mm | |
Yes | |
50 Pk. |
Single-use | |
Sterile | |
EU Directive 98/79/EC | |
Urine analysis | |
Printed | |
450/Cs. | |
10 mL |