Learn More
Fisherbrand™ 11mm Aluminum Crimp Seal, Blue, Center hole, Assembled septum
Aluminum crimp closures provide a secure leak-resistant seal.
137.00€ - 311.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 11 mm |
---|---|
Materiale | Aluminum |
Da utilizzare con (applicazione) | GC, HPLC |
Quantità | 100 |
Tipo | Crimp Cap |
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Colore | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Colore | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11894870
|
Fisherbrand™
11 03 0303 |
Natural Rubber/Butyl/TEF | Red, Red-Orange, Transparent, Blue | 1 mm | N/A | ||||
10349487
|
Fisherbrand™
11 03 1986 |
Red Rubber/PTFE | Beige, Red-Orange, Blue | 1 mm |
149.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10557005
|
Fisherbrand™
11 03 0667 |
Silicone/PTFE | Red, White, Blue | 1.3 mm |
311.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- 11mm
- aluminum Cap
- Blue
- Center hole
- Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
- Aluminum seals must be applied with a crimping tool
Specifica
11 mm | |
GC, HPLC | |
Crimp Cap |
Aluminum | |
100 |