Learn More
Fisherbrand™ 11mm Aluminum Crimp Seal, Gold, Center hole, Assembled septum
Aluminum crimp closures provide a secure leak-resistant seal.
126.00€ - 311.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 11 mm |
---|---|
Materiale | Aluminum |
Da utilizzare con (applicazione) | GC, HPLC |
Quantità | 100 |
Tipo | Crimp Cap |
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Colore | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Colore | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10489734
|
Fisherbrand™
11 03 0304 |
Natural Rubber/Butyl/TEF | Red, Red-Orange, Transparent, Gold | 1 mm |
126.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11977051
|
Fisherbrand™
11 03 1987 |
Red Rubber/PTFE | Beige, Red-Orange, Gold | 1 mm |
149.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10793717
|
Fisherbrand™
11 03 1624 |
Silicone/PTFE | Red, White, Gold | 1.3 mm |
311.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- 11mm
- aluminum Cap
- Gold
- Center hole
- Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
- Aluminum seals must be applied with a crimping tool
Specifica
11 mm | |
GC, HPLC | |
Crimp Cap |
Aluminum | |
100 |