Learn More
Fisherbrand™ Setto assemblato con capsula a crimpare 11 mm, argento, foro centrale
Le chiusure a capsula in alluminio offrono una tenuta sicura resistente alle fuoriuscite.
97.85€ - 665.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 11 mm |
---|---|
Materiale | Aluminum |
Tipo | Crimp Cap |
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Colore | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Colore | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12646605
|
Fisherbrand™
11 03 2511 |
Red Rubber/PTFE | Beige, Red-Orange | 1 mm | N/A | ||||
11814890
|
Fisherbrand™
11 03 1663 |
PTFE/Butyl | Gray, Red | 1.3 mm |
214.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16348357
|
Fisherbrand™
11 03 2519 |
Aluminum | Clear Lacquered | 0.06 mm |
311.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11884880
|
Fisherbrand™
11 03 0885 |
Silicone/PTFE | Dark Blue, White | 1.3 mm |
353.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11737577
|
Fisherbrand™
11 03 0209 |
Gomma naturale, TEF | Rosso/arancione, Trasparente, Transparent | 1 mm |
127.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11804890
|
Fisherbrand™
11 03 1641 |
PTFE/Butyl | Gray, Red | 1.3 mm |
184.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11772418
|
Fisherbrand™
11 03 0247 |
Silicone/PTFE | Rosso, Bianco | 1.3 mm |
339.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16358357
|
Fisherbrand™
11 03 2578 |
PTFE Virginal | 0.25 mm | N/A | |||||
10051634
|
Fisherbrand™
11 03 0362 |
Silicone/PTFE | Cream, Red | 1.5 mm |
298.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 25-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11894880
|
Fisherbrand™
11 03 0900 |
Natural Rubber/TEF | Red-Orange, Transparent | 1.3 mm |
122.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11747577
|
Fisherbrand™
11 03 0339 |
PTFE Virginal | White | 0.25 mm |
147.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 04-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10728468
|
Fisherbrand™
11 03 1875 |
Gomma rossa, PTFE | Rosso/arancione, Trasparente laccato | 1 mm |
131.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11864880
|
Fisherbrand™
11 03 0588 |
Silicone/PTFE | Blue Transparent, White | 1.3 mm |
338.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11874880
|
Fisherbrand™
11 03 0720 |
Viton 1A | Black | 1 mm | N/A | ||||
11782418
|
Fisherbrand™
11 03 0196 |
Silicone/PTFE | Red, White | 1 mm |
355.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11821653
|
Fisherbrand™
11 03 0300 |
Natural Rubber/Butyl/TEF | Silver, Red, Red-Orange, Transparent | 1 mm |
132.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11792418
|
Fisherbrand™
11 03 0464 |
Silicone/PTFE | Blue, White | 1.5 mm |
660.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15239468
|
Fisherbrand™
11 03 0535 |
Natural Rubber/TEF | Red-Orange, Transparent | 1 mm |
97.85€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- 11mm
- aluminum
- Cap
- Clear
- Center hole
- Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
- Aluminum seals must be applied with a crimping tool
Specifica
11 mm | |
Aluminum | |
Crimp Cap |