Learn More
Fisherbrand™ 11mm Crimp Cap Vial Kit, Clear Glass, aluminum Cap, Nat Rubber/PTFE septum, pre-crimped
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
30.55€ - 32.20€
Specifica
Colore chiusura | Clear Lacquered |
---|---|
Colore | Clear |
Diametro (sistema metrico) esterno | 11.6 mm |
Materiale | Glass |
Volume (sistema metrico) | 2 mL |
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Colore chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Colore chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12910921
|
Fisherbrand™
11 31 1469 |
Natural Rubber/TEF (1 mm) | Clear Lacquered |
30.55€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12930921
|
Fisherbrand™
11 31 1730 |
Natural Rubber/Butyl/TEF (1 mm) | Clear Lacquered | N/A | |||||
12940921
|
Fisherbrand™
11 31 1968 |
Natural Rubber/TEF (1.3 mm) | Clear Lacquered |
32.20€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- ND1
- Glass
- Clear
- Crimp Cap
- Center hole
- aluminum
Specifica
Clear Lacquered | |
11.6 mm | |
2 mL | |
Aluminum | |
32 mm | |
No |
Clear | |
Glass | |
100 | |
Crimp Cap | |
1st Hydrolytic Class |