Learn More
MP Biomedicals™ 12mm Culture Tube Caps
Fits 12mm x 75mm culture tubes. MP Biomedicals 12mm Culture Tube Caps are snap-on, disposable lids made of robust polypropylene.
Marca: MP Biomedicals™ 07DP1050
118.06 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23257" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Specifica
Polypropylene | |
Snap Cap | |
Non-sterile |
12 mm | |
12 x 75 mm culture tubes |