Learn More
Labcon 15 mL ProtectR™ Dry Ice Storage Tubes in IntegraPack™
GREENER_CHOICE
With attached flat CO2 resistant caps
Marca:  Labcon 3830-325-000-9
117.41 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21901" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16654132
  • 232.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 18-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • CO2 resistant elastomeric sealed caps
  • Certified to prevent acidification from dry ice shipment or storage
  • Patented anti-smear writing surface
  • 3 color printed graduations and reverse reading scale
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Centrifuging to 12,500 x G
  • Freezable to -80°C
  • Made in USA
Specifica
Specifica
Natural
Autoclavable
Conical
External
4.64 in.
10 Tubes / IntegraPack™ bag/5 bags / Pk./2 Pk. / case
ProtectR™
Single-use
50
Polyethylene Screw Cap
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity; IATA 95 kPa
15 mL
Polypropylene Resin
Transport Tubes
118 mm
10 Tubes / IntegraPack™ bag