Learn More
Labcon™ SuperClear™ 15 mL Centrifuge Tubes
GREENER_CHOICE
These centrifuge tubes come with a patented anti-smear writing surface.
16.60€ - 249.00€
Specifica
Capacità (sistema metrico) 15 mL
Materiale Polypropylene Resin
Autoclavabile Autoclavable
Dimensione chiusura 17 mm
Dichiarazioni di pulizia ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free
Visualizza altre specifiche
Prodotti 14
Codice del prodotto Marca Sterilità Tipo di chiusura Imballaggio Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Sterilità Tipo di chiusura Imballaggio Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16684022
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Labcon™
3131-325-006-9
Sterile Attached Flat Screw Cap Bagged 10 Tubes/IntegraPack™ Bag
234.00€
pezzi 500
Spedizione stimata: 11-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16684032
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Labcon™
3141-330-016-9
Non-sterile Attached Flat Screw Cap Rack 25 Tubes/Low Waste Fiber Rack
162.00€
pezzi 500
Spedizione stimata: 11-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16694032
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Labcon™
3141-335-016-9
Sterile Attached Flat Screw Cap Rack 25 Tubes/Low Waste Fiber Rack
162.00€
pezzi 500
Spedizione stimata: 11-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16604042
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Labcon™
3141-335-026-9
Sterile Attached Flat Screw Cap Rack 25 Tubes/Reusable Polypropylene Rack
211.00€
pezzi 500
Spedizione stimata: 11-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16604032
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Labcon™
3131-345-006-9
Sterile Attached Flat Screw Cap Bagged 50 Tubes/Bag
131.00€
pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16694022
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Labcon™
3131-340-006-9
Non-sterile Attached Flat Screw Cap Bagged 50 Tubes/Bag
112.00€
pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16614042
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Labcon™
3141-870-006-9
Non-sterile Attached Flat Screw Cap Bagged 500 Tubes/Bag, 500 Caps/Bag
91.35€
pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17285694
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Labcon™
3131-165-006-9
Sterile Attached Flat Screw Cap Bagged 1 Tube/Bag, 100 Bags/Cs.
249.00€
pezzi 100
Spedizione stimata: 11-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17507906
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Labcon™
3121-800-010-9
Non-sterile Attached Flat Screw Cap Bagged 1000 Tubes/Bag
147.00€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 11-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16644042
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Labcon™
3142-870-006-9
Non-sterile Plug Bagged 500 Tubes/Bag, 500 Caps/Bag
103.00€
pezzi 500
Spedizione stimata: 11-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16614032
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Labcon™
3132-340-006-9
Non-sterile Plug Bagged 50 Tubes/Bag
117.00€
pezzi 500
Spedizione stimata: 11-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16624032
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Labcon™
3132-345-006-9
Sterile Plug Bagged 50 Tubes/Bag
146.00€
pezzi 500
Spedizione stimata: 11-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16624042
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Labcon™
3142-330-016-9
Non-sterile Plug Rack 25 Tubes/Low Waste Fiber Rack
152.00€
pezzi 500
Spedizione stimata: 11-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16689832
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Labcon™
3142-335-016-9
Sterile Plug Rack 25 Tubes/Low Waste Fiber Rack
16.60€
pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Available with attached flat screw caps that include integral molded elastomeric seal, or plug style cap
  • Graduations in increments of 0.5 mL from 2 to 15 mL
  • 3 color printed graduations and reverse reading scale
  • 17 mm width, 118 mm height without caps
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI Resin
  • Centrifuging to 17,000 x G
  • Freezable to -80°C
  • Made in USA
For Tubes with Attached Flat Cap: IATA 95kPa certified to conform with USDOT HMR, 49 C.F.R., Parts 171-180 and IATA DGR UN3373 PI650 mailing tube standards and packaging instructions for diagnostic and infectious specimens.
Specifica
Specifica
15 mL
Autoclavable
ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free
Polypropylene Resin
17 mm
Conical