Learn More
Bochem™ 18/10 E-Poli Flask Tongs
Lift and move flasks during experimentation using Bochem™ 18/10 E-Poli Flask Tongs. Their points are polyamid coated.
17.05€ - 20.10€
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) | 250 mm |
---|---|
Materiale | E-Poli 18/10 |
Tipo | Pinze per fiasca |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza apertura (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza apertura (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10410423
|
Bochem™
2250 |
115 mm |
20.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10596732
|
Bochem™
2179 |
110 mm |
17.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10506742
|
Bochem™
2181 |
130 mm |
17.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10505611
|
Bochem™
2183 |
145 mm |
17.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Points are polyamid coated
- Standard Length: 250mm
- Stainless Steel
Specifica
250 mm | |
E-Poli 18/10 | |
Pinze per fiasca |