Learn More
Fisherbrand™ 2 in 1 Vial Kit for Varian Autosamplers, 8 mm
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
43.45€ - 50.85€
Specifica
Colore chiusura | Nero |
---|---|
Material (Liner) | Silicone, PTFE |
Colore | Trasparente |
Diametro (sistema metrico) esterno | 11.6 mm |
Materiale | Vetro |
Codice del prodotto | Marca | Marking Spot | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Marking Spot | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10475792
|
Fisherbrand™
|
No |
50.85€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12990871
|
Fisherbrand™
|
Yes |
43.45€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- ND8
- 8-425
- Glass
- Clear
- Screw Cap
- Center hole
- Polypropylene
- Silicone/PTFE
- Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
Specifica
Nero | |
Trasparente | |
Vetro | |
100 | |
Tappo a vite | |
8-425 |
Silicone, PTFE | |
11.6 mm | |
1.9 ml | |
Polipropilene | |
32 mm |