Learn More
2,2,4-Trimethylpentane CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99%, Honeywell Riedel-de Haën™
99.94 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21688" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21688" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
1 L
2 L
2.5 L
4 x 2 L
4 x 2.5 L
Descrizione
- For HPLC and organic synthesis
- High-purity, multipurpose solvents
- High lot-to-lot consistency
Specifica
Materiale o nome chimico | 2,2,4-Trimethylpentane |
Punto di fusione | -107°C |
Nota nome | for HPLC |
Densità | 0.692g/mL at 25°C |
Punti di ebollizione | 98°C to 99°C |
Quantità | 2.5 L |
Indice di rifrazione | n20/D 1.391 |
Formula lineare | (CH3)2CHCH2C(CH3)3 |
Pressione del vapore | 41mmHg (21 °C) |
Beilstein | 1696876 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 2,2,4-Trimethylpentane
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: 2,2,4-trimethylpentane