Learn More
2,5-Dimethyl-1-(2-thienylmethyl)-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 2, 5-Dimethyl-1-(2-thienylmethyl)-1H-pyrrole-3-carboxylic acid |
CAS min. % | 97.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 235.31 |
Percent Purity | 97% |