Learn More
MP Biomedicals™ 2-8 CELLsium™ Medium for Short-Term Cell Storage
2-8 CELLsius is a cytoprotective, protein free, ready to use bio-solution without DMSO for the short-term storage of cells or tissue.
251.22€ - 807.72€
Specifica
Content And Storage | Stored at 2 to 8°C |
---|---|
Forma | Liquid |
Sterilità | Sterile |
Da utilizzare con (applicazione) | Short-term cell storage |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16399855
|
MP Biomedicals™
092780349 |
100 mL |
251.22€
100mL |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16309865
|
MP Biomedicals™
092780354 |
500 mL |
807.72€
500mL |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- For short-term storage, add cold (2 to 8 °C) 2-8 CELLsium at a recommended cell concentration of 1 x 106 mL to 8 x 106 mL
- The 2-8 CELLsium can be removed after centrifugation, cell concentration adjusted and transferred to an appropriate culture flask with growth medium
- It will keep the cells healthy while in a temporary senescent phase, unlike regular growth media, which cannot
Specifica
Stored at 2 to 8°C | |
Liquid | |
Sterile | |
Short-term cell storage |