Learn More
2-Mercaptobenzothiazole, ≥99.0%, Honeywell Fluka™
Catalog Number 15696090
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Poly bottle
149-30-4
C7H5NS2
167.244
MFCD00005781
YXIWHUQXZSMYRE-UHFFFAOYSA-N
2-mercaptobenzothiazole, 2-benzothiazolethiol, captax, benzothiazolethiol, 2 3h-benzothiazolethione, benzothiazole-2-thiol, 1,3-benzothiazole-2-thiol, benzo d thiazole-2-thiol, rokon, rotax
697993
CHEBI:34292
3H-1,3-benzothiazole-2-thione
C1=CC=C2C(=C1)NC(=S)S2
149-30-4
C7H5NS2
167.244
MFCD00005781
YXIWHUQXZSMYRE-UHFFFAOYSA-N
2-mercaptobenzothiazole, 2-benzothiazolethiol, captax, benzothiazolethiol, 2 3h-benzothiazolethione, benzothiazole-2-thiol, 1,3-benzothiazole-2-thiol, benzo d thiazole-2-thiol, rokon, rotax
697993
CHEBI:34292
3H-1,3-benzothiazole-2-thione
C1=CC=C2C(=C1)NC(=S)S2
for the determination of Ag, Au, Bi, Cd, Hg, Ir, Pt, Tl,≥99.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2-Mercaptobenzothiazole
Punto di fusione 179°C to 182°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 260°C
Odore No data
Imballaggio Poly bottle
Quantità 10 g
Numero UN UN3077
Beilstein 119484
Peso formulazione 167.25g/mol
Percent Purity ≥99.0%
Forma fisica Powder