Learn More
2-Propanol, Laboratory Reagent, ≥99.5%, Honeywell™
124.57 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21688" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21688" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
20 L
25 L
4 x 2.5 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Materiale o nome chimico | 2-Propanol |
Punto di fusione | -90°C |
Colore | Colorless |
Densità | 0.785g/mL at 25°C |
Punti di ebollizione | 77°C to 83°C (1013 hPa) |
Quantità | 2.5 L |
Limite di esplosione | 0.02 |
Punto d'infiammabilità | 12°C (53.6°F) |
Punto di combustione | 750°F |
Imballaggio | Glass Bottle |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 2-Propanol
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.