Learn More
Fisherbrand™ Connettori a 2 vie
Per fissare due aste o tubi ortogonali. I connettori per impalcatura a due vie Fisherbrand™ si possono serrare a mano.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02520kg
Descrizione
- Con viti a testa zigrinata
- Per aste e provette con diametri compresi tra 6 e 13 mm
Specifica
Connettore a 2 vie | |
A 2 vie |