Learn More
Fisherbrand™ Spatole medie Chattaway da laboratorio in nichel 200
Bright finish, blade at one end flat, and a 45 degree angle at the other end; these spatulas are ideal for use with a wide range of compounds in most laboratory environments.
56.30€ - 66.20€
Specifica
Quantità | Conf. da 5 |
---|---|
Product Type | Spatola |
Finitura | Finitura lucida |
Da utilizzare con (applicazione) | Per applicazioni strutturali dove la resistenza alla corrosione è il primo elemento da considerare |
Larghezza (sistema metrico) lama | 10 mm |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11824593
|
Fisherbrand™
|
180 mm |
60.45€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11834593
|
Fisherbrand™
|
230 mm |
57.95€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11814593
|
Fisherbrand™
|
150 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11716607
|
Fisherbrand™
|
270 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Nickel 200 spec (minimum 99.6% nickel content)
- Ideal for use with a wide range of compound.Bright finish
- Blade at one end flat, other end at 45° angle
- 'Micro weight' - centre barrel diameter 1.60mm
- 'Medium weight' - centre barrel diameter 3.65mm
- Long enough to protect user's hands from hot surfaces
Specifica
Conf. da 5 | |
Finitura lucida | |
10 mm | |
Nichel |
Spatola | |
Per applicazioni strutturali dove la resistenza alla corrosione è il primo elemento da considerare | |
315 °C |