Learn More
Fisherbrand™ Micro spatole Chattaway da laboratorio in nichel 200
Realizzate con componenti in nichel 200 di alta qualità, queste spatole sono dotate di ottime proprietà meccaniche e di eccellente resistenza a molti agenti corrosivi.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01080kg
Descrizione
- Dispense and transfer samples during weighing
- Apply micro amounts of adhesive for tacking down specimens, spreading paste and mixing granular samples
- Flat-ended blade
Specifica
Conf. da 5 | |
Finitura lucida | |
4 mm | |
Nichel |
Spatola | |
Per applicazioni strutturali dove la resistenza alla corrosione è il primo elemento da considerare | |
315 °C | |
130 mm |