Learn More
Fisherbrand™ Setaccio per analisi in acciaio inox con rete in filo intrecciato
Realizzato in acciaio inox, disponibile in un'ampia varietà di formati. Il setaccio per test in acciaio inox con rete in filo intrecciato Fisherbrand™ ha un diametro di 200 mm.
43.35€ - 425.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 200 mm |
---|---|
Materiale del telaio | Acciaio inox |
Mesh Material | Filo intrecciato |
Quantità | 1 ciascuno |
Tipo | Setaccio |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11537542
|
Fisherbrand™
|
100 μm |
50.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11567552
|
Fisherbrand™
|
106 μm |
68.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11557552
|
Fisherbrand™
|
125 μm |
54.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11547552
|
Fisherbrand™
|
150 μm |
70.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11597532
|
Fisherbrand™
|
200 μm |
69.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11527552
|
Fisherbrand™
|
212 μm |
70.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11517552
|
Fisherbrand™
|
250 μm |
65.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11527562
|
Fisherbrand™
|
38 μm |
87.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11587542
|
Fisherbrand™
|
425 μm |
66.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11517562
|
Fisherbrand™
|
45 μm |
48.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11507552
|
Fisherbrand™
|
300 μm |
65.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11597023
|
Fisherbrand™
|
4 mm |
90.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11577542
|
Fisherbrand™
|
500 μm |
72.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11507562
|
Fisherbrand™
|
53 μm |
43.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11567542
|
Fisherbrand™
|
600 μm |
72.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11597552
|
Fisherbrand™
|
63 μm |
49.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11557542
|
Fisherbrand™
|
710 μm |
72.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11587552
|
Fisherbrand™
|
75 μm |
46.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11547542
|
Fisherbrand™
|
852 μm |
72.25€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11577552
|
Fisherbrand™
|
90 μm |
65.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11557562
|
Fisherbrand™
|
20 μm |
425.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11547562
|
Fisherbrand™
|
25 μm |
243.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11537562
|
Fisherbrand™
|
32 μm |
106.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11597542
|
Fisherbrand™
|
355 μm |
65.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11567532
|
Fisherbrand™
|
3,35 mm |
104.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11577532
|
Fisherbrand™
|
2,80 mm |
88.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11587532
|
Fisherbrand™
|
2.36 mm |
77.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11537552
|
Fisherbrand™
|
180 μm |
66.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11507542
|
Fisherbrand™
|
1,70 mm |
75.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11517542
|
Fisherbrand™
|
1.40 mm |
68.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11527542
|
Fisherbrand™
|
1.18 mm |
83.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Setacci per test del diametro di 200 mm
- Telaio in acciaio inox
- Rete metallica intrecciata
- Forniti con certificato di conformità e scheda di registrazione
Specifica
200 mm | |
Filo intrecciato | |
Setaccio | |
Certificato di conformità e scheda di registrazione |
Acciaio inox | |
1 ciascuno | |
Acciaio inox |