Learn More
Hamilton™ 23 gauge, Hubless Needle, custom length (0.375 to 12 in), point style 5 or AS, 6/PK
This category of needles comes without a hub so they cannot be connected to a Hamilton syringe. The point style and length of the tubing can be specified at the time of order.
Marca:  Hamilton™ 22023-02
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 12381808
  • 101.00€ / pezzi 6
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Specification Sheet
Gauge23 gauge
Point Style5 or AS
Needle LengthCustom Needle Length
AutoclavableYes
Sales Quantity6 needles per pack
HubNo Hub
Specifica
Specifica
23 G
Hubless Needles