Learn More
Fisherbrand™ Sigillo a vite in PP da 24 mm, saldato, bianco, filettatura 24-400, setto assemblato
I setti e i tappi preassemblati sono pratici e riducono al minimo la contaminazione dovuta alla manipolazione.
71.75€ - 829.00€
Specifica
Material (Liner) | Silicone/PTFE |
---|---|
Colore | White, Beige, Natural |
Diametro (sistema metrico) esterno | 24 mm |
Materiale | Polypropylene |
Da utilizzare con (applicazione) | Storage |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10729454
|
Fisherbrand™
24 04 0842 |
Center hole |
73.55€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10132322
|
Fisherbrand™
24 04 0841 |
Tappo chiuso | N/A | ||||||
11778266
|
Fisherbrand™
24 04 0841 |
Tappo chiuso |
829.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descripción
- Sigilli combinati pronti per l'uso
- Nessuna perdita di tempo, né complicati assemblaggi
- Nessuna contaminazione del rivestimento interno da sudorazione/grasso come avviene normalmente con l'assemblaggio manuale
- Tappi bianchi 24-400
Especificaciones
Silicone/PTFE | |
24 mm | |
Storage | |
3.2 mm |
White, Beige, Natural | |
Polypropylene | |
100 | |
Screw Cap |