Learn More
BRAND™ 250 mL Filter Flask
Filter Flask equipped with a lateral socket.
Marca: BRAND™ 73714
46.71 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23264" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.32000kg
Descrizione
- Includes lateral socket
- For vacuum tubing with outer diameter 15 to 18 mm
Specifica
DIN 12476, ISO 6556 | |
250 mL | |
Lateral Socket |
15 to 18 mm | |
Borosilicate Glass (3.3) | |
Filter Flask |