Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Provetta in vetro borosilicato 3.3
Use round-bottom 3.3 Borosilicate Glass Test Tubes for laboratory needs when heat resistance is critical. These disposable test tubes are thick-walled and autoclavable.
Marca: DWK Life Sciences A618018001211
38.48 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.13300kg
Descrizione
- Disposable
- Borosilicate glass
- Excellent resistance to temperature changes
- Autoclavable
Specifica
Fondo rotondo | |
Confezione da 100 | |
Provetta per analisi |
180 mm | |
18 mm |