Learn More
3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid, ≥97%, Thermo Scientific™
Catalog Number 10669364
Click to view available options
Amber Glass Bottle; 250mg
Materiale o nome chimico 3, 4-Dihydro-2H-1, 4-benzoxazine-2-carboxylic acid
CAS 90563-93-2
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C9H9NO3
Numero MDL MFCD05865108
Quantità 250mg
Sinonimo 2h-1,4-benzoxazine-2-carboxylicacid, 3,4-dihydro, 2h-1,4-benzoxazine-2-carboxylicacid,3,4-dihydro, 2h-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine-2-carboxylic acid, benzomorpholine-2-carboxylic acid, 2h,3h,4h-benzo e 1,4-oxazaperhydroine-2-carboxylic acid, +/--3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine-2-carboxylic acid
InChI Key VNTNLTOJGXENIZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C(OC2=CC=CC=C2N1)C(=O)O
IUPAC Name 3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 179.175
PubChem CID 3826952
Peso formulazione 179.17
Percent Purity 97%