Learn More
3,4-(Methylenedioxy)aniline, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Descrizione
3,4-(Methylenedioxy)aniline is an pharmaceutically important aniline derivative. It undergoes N-alkylation with cyclic secondary alkylamines in the presence of Shvo catalyst to yield N-arylpyrrolidines. 3,4-(Methylenedioxy)aniline was used in the synthesis of γ-glutamylanilides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3,4-(Methylenedioxy)aniline is an pharmaceutically important aniline derivative. It undergoes N-alkylation with cyclic secondary alkylamines in the presence of Shvo catalyst to yield N-arylpyrrolidines. 3,4-(Methylenedioxy)aniline was used in the synthesis of γ-glutamylanilides.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible to strong acids, acid chlorides, acid anhydrides. Air & Light Sensitive. Stable under recommended storage conditions.
3,4-(Methylenedioxy)aniline is an pharmaceutically important aniline derivative. It undergoes N-alkylation with cyclic secondary alkylamines in the presence of Shvo catalyst to yield N-arylpyrrolidines. 3,4-(Methylenedioxy)aniline was used in the synthesis of γ-glutamylanilides.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible to strong acids, acid chlorides, acid anhydrides. Air & Light Sensitive. Stable under recommended storage conditions.
Specifica
Materiale o nome chimico | 3,4-(Methylenedioxy)aniline |
Punto di fusione | 40°C to 45°C |
Punti di ebollizione | 144°C (16 mmHg) |
Punto d'infiammabilità | 142°C (287°F) |
Quantità | 250 g |
Numero UN | UN2811 |
Beilstein | 4919 |
Sensibilità | Air and light sensitive |
Informazioni di solubilità | Slightly soluble in water. |
Peso formulazione | 137.14 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.