Learn More
Fisherbrand™ Timer per conto alla rovescia a 3 canali
È in grado di svolgere contemporaneamente le funzioni di tre timer separati. Il timer per conto alla rovescia Fisherbrand™ a 3 canali è in grado di effettuare un conteggio decrementale a partire da un massimo di 99 ore, 59 minuti e 59 secondi per ciascun orologio. Con allarme acustico e visivo.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.16880kg
Descrizione
Il timer a 3 canali è in grado di svolgere contemporaneamente le funzioni di tre timer separati- Impostazione di tempo massima: 99 ore, 59 minuti, 59 secondi
- Altezza display: 44.5
- Larghezza display: 38 mm
- Dimensione cifre 9.5 mm
- Allarme: acustico e visivo
- Tipo di batteria: batteria all’ossido di argento da 1.5 V
Specifica
Timer per conto alla rovescia | |
Allarme acustico | |
Ossido di argento da 1,5 V | |
44,5 mm |
100 ore | |
3 | |
L 84 x H 75 mm | |
1 ciascuno |