Learn More
3-Hydroxyazetidine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 3-Hydroxyazetidine hydrochloride |
Punto di fusione | 85.0°C to 90.0°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (Argentometry) |
Quantità | 5 g |
Peso formulazione | 109.56 |
Percent Purity | 97% |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 3-HYDROXYAZETIDINE HYDROCHLORIDE, 97%
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.