Learn More
3-Indolepropionic acid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10414395
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
Normativa: Questo prodotto contiene prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
830-96-6
C11H11NO2
189.21
MFCD00005660
GOLXRNDWAUTYKT-UHFFFAOYSA-N
3-indolepropionic acid, indole-3-propionic acid, 3-1h-indol-3-yl propanoic acid, 1h-indole-3-propanoic acid, indolepropionic acid, indolylpropionic acid, 3-3-indolyl propionic acid, 3-3-indolyl propanoic acid, ipa auxin, 1h-indole-3-propionic acid
3744
CHEBI:43580
3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid
OC(=O)CCC1=CNC2=CC=CC=C12
Normativa: Questo prodotto contiene prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
830-96-6
C11H11NO2
189.21
MFCD00005660
GOLXRNDWAUTYKT-UHFFFAOYSA-N
3-indolepropionic acid, indole-3-propionic acid, 3-1h-indol-3-yl propanoic acid, 1h-indole-3-propanoic acid, indolepropionic acid, indolylpropionic acid, 3-3-indolyl propionic acid, 3-3-indolyl propanoic acid, ipa auxin, 1h-indole-3-propionic acid
3744
CHEBI:43580
3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid
OC(=O)CCC1=CNC2=CC=CC=C12
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 3-Indolepropionic acid
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 130°C to 136°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 1 g
Beilstein 22, 69
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
Peso formulazione 189.21
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Indolepropionic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.