Learn More
3-Indolylacetonitrile, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10061740
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
771-51-7
C10H8N2
156.19
MFCD00005628
DMCPFOBLJMLSNX-UHFFFAOYSA-N
3-indoleacetonitrile, indole-3-acetonitrile, 3-indolylacetonitrile, 2-1h-indol-3-yl acetonitrile, 1h-indole-3-acetonitrile, indolylacetonitrile, 3-cyanomethyl indole, indoleacetonitrile, indolylacetonitril, 3-indolacetonitrile
351795
CHEBI:17566
2-(1H-indol-3-yl)acetonitrile
C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)CC#N
771-51-7
C10H8N2
156.19
MFCD00005628
DMCPFOBLJMLSNX-UHFFFAOYSA-N
3-indoleacetonitrile, indole-3-acetonitrile, 3-indolylacetonitrile, 2-1h-indol-3-yl acetonitrile, 1h-indole-3-acetonitrile, indolylacetonitrile, 3-cyanomethyl indole, indoleacetonitrile, indolylacetonitril, 3-indolacetonitrile
351795
CHEBI:17566
2-(1H-indol-3-yl)acetonitrile
C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)CC#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 3-Indolylacetonitrile
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 35°C to 37°C
Colore Colorless to Yellow
Punti di ebollizione 156°C to 160°C (0.2 mmHg)
Punto d'infiammabilità 206°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.6085 to 1.6105
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol and toluene
Peso formulazione 156.19
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Indolylacetonitrile
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.