Learn More
3-Methyl-3-oxetanemethanol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
3-Methyl-3-oxetanemethanol has been used in the preparation of star-shaped copolymer consisting of a hyperbranched poly(3-methyl-3-oxetanemethanol) core and polytetrahydrofuran arms, pyridyl disulfide-functionalized cyclic carbonate monomer, required for the synthesis of of functional poly(ε-caprolactone) containing pendant pyridyl disulphide groups and δ-lactams. It is used to synthesize octahydroindole alkaloids and γ-butenolides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-Methyl-3-oxetanemethanol has been used in the preparation of star-shaped copolymer consisting of a hyperbranched poly(3-methyl-3-oxetanemethanol) core and polytetrahydrofuran arms, pyridyl disulfide-functionalized cyclic carbonate monomer, required for the synthesis of of functional poly(ε-caprolactone) containing pendant pyridyl disulphide groups and δ-lactams. It is used to synthesize octahydroindole alkaloids and γ-butenolides.
Solubility
Soluble in chloroform, methanol.
Notes
Protect from heat. Store away from oxidizing agents. Store at 4°C.
Specifica
Materiale o nome chimico | 3-Methyl-3-oxetanemethanol |
Densità | 1.024 |
Punti di ebollizione | 79°C to 80°C (40 mmHg) |
Punto d'infiammabilità | 98°C (208°F) |
Indice di rifrazione | 1.446 |
Quantità | 100 g |
Beilstein | 102773 |
Informazioni di solubilità | Soluble in chloroform,methanol. |
Peso formulazione | 102.13 |
Percent Purity | 97% |
Sicurezza e movimentazione
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
RUO – Research Use Only