Learn More
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 3-Oxo-3, 4-dihydro-2H-1, 4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber glass bottle |
Quantità | 250 mg |
Peso formulazione | 247.66 |
Percent Purity | 97% |