Learn More
Fisherbrand™ 384-Well Polypropylene Plates
Feature higher well density for economical use of expensive reagents
384.00€ - 494.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ANSI |
---|---|
Formato | Standard |
Matrice | 16 x 24 |
Materiale | Polypropylene |
No. of Wells | 384 |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11957954
|
Fisherbrand™
235800 |
Natural |
384.00€
pezzi 120 |
Spedizione stimata: 21-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11967954
|
Fisherbrand™
235900 |
Red | N/A | ||||||
Descrizione
- Ideal for storage of compounds and nucleic acid libraries
- Chemical-resistant
- Withstand temperatures from -80° to +80°C (-112° to +176°F)
- Conform to ANSI™-standard footprint for optimal use in automated handling and liquid-dispensing systems
Specifica
ANSI | |
16 x 24 | |
384 | |
For storage of compounds and nucleic acid libraries |
Standard | |
Polypropylene | |
Non-sterile |