Learn More
Thermo Scientific™ Nastro indicatore Comply™
Consente al personale addetto alla sterilizzazione o alla sala operatoria di riconoscere al primo sguardo se la confezione è stata esposta al processo di sterilizzazione. Il nastro indicatore 3M™ Comply™ cambia colore o diventa più scuro dopo essere stato esposto al processo di sterilizzazione.
8.57€ - 23.60€
Specifica
Certificazione/Conformità | Conforme a NF EN 867-1 Classe A, ISO 11140-1 Classe 1 |
---|---|
Colore | Beige |
Da utilizzare con (applicazione) | Verifica della sterilizzazione |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Autoclave |
Lunghezza (sistema metrico) | 55 m |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11761351
|
Thermo Scientific™
7000138230 |
55 m x 24 mm |
23.60€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12986976
|
Thermo Scientific™
7000138229 |
55 m x 18 mm |
8.57€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11741605
|
Thermo Scientific™
1322V24 |
55 m x 24 mm |
12.86€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Enables CSSD and OR personnel to know at a glance that the packs have been exposed to the sterilisation process. 3M™ Comply™ Indicator tape changes colour or turns darker when exposed to the sterilisation process.
I nastri con indicatore 3M™ utilizzati per sigillare in sicurezza le confezioni consentono al personale addetto alla sterilizzazione o alla sala operatoria di riconoscere al primo sguardo se la confezione è stata esposta al processo di sterilizzazione. L'inchiostro a indicatore chimico, stampato in strisce diagonali, cambia colore o diventa più scuro dopo essere stato esposto al processo di sterilizzazione.- Nastro indicatore della sterilizzazione a vapore esente da piombo ideale per tutti gli imballaggi
- Adesivo affidabile che aderisce a tutti i materiali da imballaggio
- Processo di produzione sostenibile e senza solventi
- Non richiede lo smaltimento con i rifiuti pericolosi
- La nuova confezione utilizza il 30% di plastica in meno
- Rotoli confezionati singolarmente, pratici e facili da aprire
- Senza piombo, né lattice aggiunto
- Scatole da 28 rotoli
Specifica
Conforme a NF EN 867-1 Classe A, ISO 11140-1 Classe 1 | |
Verifica della sterilizzazione | |
55 m | |
Adesivo senza piombo, ad alta adesività, sensibile alla pressione | |
Vapore |
Beige | |
Autoclave | |
Nastro indicatore | |
Sì |