Learn More
3M™ Materiali assorbenti per prodotti chimici standard
Materiali assorbenti in grado di assorbire potenzialmente qualsiasi liquido
313.15€ - 830.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | OSHA 29 CFR 1910.132 |
---|---|
Colore | Giallo |
Materiale | Polipropilene |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Capacità (sistema metrico) | Capacità (sistema imperiale) | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Capacità (sistema metrico) | Capacità (sistema imperiale) | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
12342459
|
3M™
7000051994 |
P200 | 45.4 l | 12 galloni | Mini salsicciotti assorbenti per sostanze chimiche |
400.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10685315
|
3M™
7000088220 |
P110 | 64.3 l | 17 galloni | Panni assorbitori per sostanze chimiche |
830.00€
pezzi 200 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12332459
|
3M™
7000052037 |
P300 | 30.3 l | 8 galloni | Cuscino assorbente per sostanze chimiche |
330.00€
pezzi 16 |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12362459
|
3M™
P-500 |
P500 | 53 l | 14 galloni | Particolati con assorbenza chimica |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
La microfibra in polipropilene termosaldato assorbe liquidi quali acido fluoridrico e altri agenti chimici a base acquosa, e assorbono una media di 10 volte il loro peso la maggior parte dei liquidi pericolosi designati dall’EPA.
- I materiali assorbenti sono antipolvere e anti-sporco; privi di granuli abrasivi che possono danneggiare apparecchiature costose
- La base in polipropilene è chimicamente inerte e può essere incenerita; consente la separazione e il riciclo in numerose applicazioni
- I cartoni gialli facili da individuare proteggono i materiali assorbenti dalla temperatura e dall’umidità per una conservazione sicura e a lungo termine
- Comode scatole dispenser—idonee per banco o da appendere al muro—tamponi e cuscini all’interno facilmente accessibili I tamponi o i rotoli sono ideali per l’utilizzo sulle superfici di lavoro e possono essere tagliati a misura
- Le mini-barriere circoscrivono e trattengono le perdite; i cuscini le assorbono
Questi prodotti per la sicurezza devono essere utilizzati in conformità alle istruzioni, alle avvertenze e alle limitazioni per l'utente fornite con ciascuno di essi.
Specifica
OSHA 29 CFR 1910.132 | |
Giallo | |
Polipropilene |