Learn More
4,5-Dichloro-2-(4-methylphenyl)-2,3-dihydropyridazin-3-one, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 4, 5-Dichloro-2-(4-methylphenyl)-2, 3-dihydropyridazin-3-one |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 10 g |
Peso formulazione | 255.1 |
Percent Purity | 97% |