Learn More
4,5-Dichloro-6-methyl-2-(2-pyridyl)pyrimidine, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number 10314342
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Materiale o nome chimico 4, 5-Dichloro-6-methyl-2-(2-pyridyl)pyrimidine
CAS 306935-55-7
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C10H7Cl2N3
Numero MDL MFCD00097945
Quantità 1 g
Sinonimo 4,5-dichloro-6-methyl-2-2-pyridyl pyrimidine, 4,5-dichloro-6-methyl-2-pyridin-2-yl pyrimidine, 4,5-dichloro-6-methyl-2-2-pyridinyl pyrimidine, 5,6-dichloro-4-methyl-2-2-pyridyl pyrimidine, pyrimidine, 4,5-dichloro-6-methyl-2-2-pyridinyl, pyrimidine,4,5-dichloro-6-methyl-2-2-pyridinyl, 4,5-bis chloranyl-6-methyl-2-pyridin-2-yl-pyrimidine
InChI Key VJJVPBQJWNMJFC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(Cl)C(Cl)=NC(=N1)C1=CC=CC=N1
IUPAC Name 4,5-dichloro-6-methyl-2-pyridin-2-ylpyrimidine
Molecular Weight (g/mol) 240.09
PubChem CID 2736015
Peso formulazione 240.09
Percent Purity 97%