Learn More
Fisherbrand™ Contenitore di conservazione a 4 scomparti
Per un facile accesso ai materiali di ricambio in laboratorio e in ufficio. I distributori in acrilico Fisherbrand™ sono caratterizzati da ampie aperture con coperchi incernierati per un facile riempimento ed erogazione. I robusti contenitori trasparenti facilitano il monitoraggio delle scorte. Quattro scomparti per l'organizzazione di piccoli pezzi.
Marca: Fisherbrand™
69.58 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.25100kg
Descrizione
- Ideale per puntali per pipette, provette, accessori, filtri per siringa, setti e altri piccoli articoli da laboratorio e ufficio
- Realizzato in acrilico trasparente con spessore 3 mm per il controllo a colpo d'occhio delle giacenze
- Coperchi con cerniere per aperture ampie per il riempimento e l'erogazione rapidi
- I quattro comparti consentono un'organizzazione e una suddivisione degli articoli più semplice
- Le coperture flip-top mantengono i prodotti al sicuro e al riparo dalla polvere
- Include piedini antiscivolo in gomma
Specifica
Contenitore di conservazione a 4 scomparti | |
Trasparente | |
278 mm | |
290 mm |
Acrilico | |
1 ciascuno | |
210 mm |