Learn More
4-Propylbenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number 10647831
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
2438-05-3
C10H12O2
164.2
MFCD00013996
ATZHGRNFEFVDDJ-UHFFFAOYSA-M
CHEBI:34620
2438-05-3
C10H12O2
164.2
MFCD00013996
ATZHGRNFEFVDDJ-UHFFFAOYSA-M
CHEBI:34620
Materiale o nome chimico 4-Propylbenzoic acid
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 140.0°C to 144.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3CH2CH2C6H4CO2H
Quantità 5 g
Sinonimo chinomethionate, chinomethionat, quinomethionate, oxythioquinox, morestan, cetactaelate, forstan, morestane, joust, morestan 2
SMILES CCCC1=CC=C(C=C1)C([O-])=O
IUPAC Name 6-methyl-[1,3]dithiolo[4,5-b]quinoxalin-2-one
PubChem CID 17109
Peso formulazione 164.2
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Needles