Learn More
KGW Isotherm™ 4000mL Dewar Carrying Flask with Lid
Marca:  KGW Isotherm™ 1224
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10067740
  • 467.66€ / Pezzo
Spedizione stimata: 11-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Insulated lid, held by two spring clips, handle
Cooling of small samples
305mm
Borosilicate Glass
138 mm
310mm
160mm
4 L