Learn More
4H-Thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Specifications
Materiale o nome chimico | 4H-Thieno[3, 2-b]pyrrole-5-carboxylic acid |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Quantità | 5 g |
Peso formulazione | 167.19 |
Percent Purity | 97% |