Learn More
[5-(2-Furyl)-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl]methanol, ≥97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | [5-(2-Furyl)-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl]methanol |
CAS min. % | 94.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 95% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 250 mg |
Peso formulazione | 178.19 |
Percent Purity | 95% |