Learn More
5-Methoxytryptamine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10193424
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 5-Methoxytryptamine
CAS 608-07-1
Punto di fusione 120.0°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula molecolare C11H14N2O
Quantità 1 g
Indice di Merck 15,6076
Sinonimo 5-methoxytryptamine, 2-5-methoxy-1h-indol-3-yl ethanamine, mexamine, methoxytryptamine, 3-2-aminoethyl-5-methoxyindole, 5-mot, mexamine base, 5mot, o-methylserotonin, 1h-indole-3-ethanamine, 5-methoxy
InChI Key JTEJPPKMYBDEMY-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)NC=C2CCN
IUPAC Name 2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethanamine
Molecular Weight (g/mol) 190.24
PubChem CID 1833
ChEBI CHEBI:2089
Peso formulazione 190.24
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Methoxytryptamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.