Learn More
6,7-Dimethoxy-1-methyl-3,4-dihydroisoquinoline, 97%, Maybridge
Click to view available options
1g
Specifica
Materiale o nome chimico | 6, 7-Dimethoxy-1-methyl-3, 4-dihydroisoquinoline |
CAS | 4721-98-6 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Formula molecolare | C12H15NO2 |
Quantità | 1 g |
Sinonimo | 1-methyl-6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline, isoquinoline, 3,4-dihydro-6,7-dimethoxy-1-methyl, 6,7-dimethoxy-1-methyl-3,4-dihydro-isoquinoline, dehydrosalsolidine, maybridge1_001068, 3,4-dihydro-6,7-dimethoxy-1-methylisoquinoline, vasuqtgzapzkfk-uhfffaoysa, 1-methyl-3,4-dihydro-6,7-dimethoxyisoquinoline, 1-methyl-6?7-dimethoxy-3?4-dihydroisoquinoline, # |
InChI Key | VASUQTGZAPZKFK-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CC1=NCCC2=CC(=C(C=C12)OC)OC |
IUPAC Name | 6,7-dimethoxy-1-methyl-3,4-dihydroisoquinoline |
Molecular Weight (g/mol) | 205.257 |