Learn More
6-Azabicyclo[3.2.0]heptan-7-one, 98%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Imballaggio:
Glass bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | 6-Azabicyclo[3.2.0]heptan-7-one |
Nota nome | 98% |
CAS | 22031-52-3 |
CAS min. % | 97.5 |
CAS max % | 100.0 |
Punto di fusione | 45.0°C to 50.0°C |
Colore | White to Yellow |
Analisi elementare | 97.5% min. |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 98% |