Learn More
6-Chloro-1-benzothiopyran-4-one 1,1-dioxide, 97%, Maybridge™
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 6-Chloro-1-benzothiopyran-4-one 1, 1-dioxide |
CAS min. % | 97.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 230.67 |
Percent Purity | 97% |